missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Globe Scientific Pipettors Diamond PosiStop, 8 canaux

Numéro de catalogue. 23763093
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
10 μL
20 μL
50 μL
100 μL
200 μL
300 μL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique)
23763093 50 μL
23763088 10 μL
23763090 20 μL
23763089 100 μL
23763091 200 μL
23763092 300 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 23763093 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 336450

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les pipettes Diamond PosiStop à 8 canaux LTS offrent précision, confort et flexibilité grâce à un collecteur rotatif à 360 degrés° et des canaux calibrés individuellement. ISO17025 certifiés pour la précision et garantis par une garantie de 3 ans, ils sont légers, ergonomiques et conçus pour un travail multicanal haute performance.

  • Canaux calibrés individuellement : Assure une précision constante sur tous les canaux.
  • Collecteur amovible : Entièrement autoclavable et résistant aux UV, offrant flexibilité et durabilité dans les procédures de stérilisation.
  • Garantie de 3 ans : Confirme la qualité et la fiabilité de nos pipettors.
  • Pistons codés par couleur : Facilite l’identification des volumes, optimisant l’efficacité du flux de travail.
  • Faible force de pression : Offre une expérience de pipetage pratiquement sans fatigue.
  • Piston assisté magnétiquement : Offre une précision et une constance exceptionnelles.
  • Conception ergonomique et légère : Réduit la tension et améliore le confort lors d’une utilisation prolongée.
  • Ajustement précis du volume : Permet un contrôle méticuleux, essentiel pour des analyses de laboratoire précises.
  • Mécanisme de verrouillage sécurisé : Prévient les modifications de volume involontaires, assurant des résultats fiables.

Spécifications

Cônes compatibles Rainin LTS
Espacement de cônes réglable Non
Autoclavable Autoclavables
Couleur Vert
Jetable Réutilisable
À utiliser avec Embout de pipette 200 μL
Type de prise Ergonomique
Matériau PVDF, acier inoxydable
Nombre de canaux 8
Programmabilité Non
Stérilité Non stériles
Catégorie Pipette à volume réglable
Volume (métrique) 50 μL
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats