missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-tert-butyl dicarbonate, 99%

Numéro de catalogue. p-103222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
100 g
500 g
Emballage:
Bouteille en verre
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC194670100 10 g Bouteille en verre
AC194670250 25 g Bouteille en verre
AC194670500 50 g Bouteille en verre
AC194671000 100 g Bouteille en verre
AC194675000 500 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. AC194670100 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 194670100

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 24424-99-5 | C10H18O 5 | 218,25 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 24424-99-5
Formule moléculaire C10H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Numéro MDL MFCD00008805
Clé InChI DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl dicarbonate, boc anhydride, boc-anhydride, di-t-butyl dicarbonate, di-tert-butyl pyrocarbonate, bis tert-butoxycarbonyl oxide, di-tert-butyldicarbonate, boc2o, di-t-butyl pyrocarbonate, di tert-butyl carbonate
PubChem CID 90495
ChEBI CHEBI:48500
Nom de l’IUPAC Tert-butyl (2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle carbonate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique Di-tert-butyl dicarbonate
Nom Remarque 99%
Point de fusion 22,0 °C à 24,0 °C
Couleur Blanc
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 56,0 °C à 57,0 °C (0,5 mmHg)
Point d’éclair 37 °C
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 99%
Emballage Bouteille en verre
Indice de réfraction 1,4075 à 1,4095
Formule linéaire O[CO2C(CH3)3]2
Quantité 10 g
Fieser 04,128; 07,91; 08,145; 10,122; 12,159; 13,94; 15,113
Gravité spécifique 1.02
Indice de Merck 15, 3038
Poids de formule 218.25
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Solide cristallin à faible fusion
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Danger
Hazard Statement GHS H Statement
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Fatal if inhaled.
Flammable solid.
Precautionary Statement GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cauti
EINECSNumber 246-240-1
RTECSNumber HT0230000
TSCA TSCA

RUO – Usage réservé à la recherche