missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-n-octyl sulfoxyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D29655G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D29655G 5 g
D29651G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D29655G Fournisseur TCI America Code fournisseur D29655G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1986-89-6
Formule moléculaire C16H34OS
Poids moléculaire (g/mol) 274.507
Numéro MDL MFCD00039514
Clé InChI VWCFQNQVNVMFGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-Octyl Sulfoxide
PubChem CID 74805
Nom de l’IUPAC 1-octylsulfinyloctane
SOURIRES CCCCCCCCS(=O)CCCCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Di-n-octyl Sulfoxide
Point de fusion 71 °C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 274.51
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline