missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Di-n-octylphtalate, 98%

Numéro de catalogue. AA41522AP
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA41522AP 500 mL
AA41522AC 25 mL
AA41522AE 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AA41522AP Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 041522AP

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Plastifiant | CAS : 117-84-0 | C24H38O4 | 390,564 g/mol

Le phtalate de di-n-octyle est utilisé comme plastifiant pour de nombreuses résines et élastomères. Il agit comme un additif. Il est aussi utilisé pour les tuyaux médicaux et les sacs de stockage du sang, les fils et câbles, le revêtement arrière de tapis, le carrelage de plancher et dans les cosmétiques.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 117-84-0
Formule moléculaire C24H38O4
Poids moléculaire (g/mol) 390.564
Numéro MDL MFCD00015292
Clé InChI MQIUGAXCHLFZKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dioctyl phthalate, di-n-octyl phthalate, dinopol nop, n-octyl phthalate, vinicizer 85, phthalic acid, dioctyl ester, polycizer 162, dnop, phthalic acid di-n-octyl ester, dioctyl 1,2-benzenedicarboxylate
PubChem CID 8346
ChEBI CHEBI:34679
Nom de l’IUPAC Dioctylbenzène-1,2-dicarboxylate
SOURIRES CCCCCCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)OCCCCCCCC

Spécifications

Nom ou substance chimique Di-n-octyl phthalate
Point de fusion -25 °C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.98 g/mL
Point d’ébullition 380 °C
Point d’éclair 219 °C (426 °F)
Fourchette de pourcentages d’essai 98%
Quantité 500 mL
Indice de Merck 14,2864
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 390.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
EINECSNumber 204-214-7
RTECSNumber TI1925000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche