missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(Di-n-dodécyl)bromure de diméthylammonium, 98+%
Description
Le bromure de (Di-n-dodécyl) diméthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il est aussi utilisé comme désinfectant pour planchers. De plus, il agit comme agent actif de surface.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
(Di-n-dodécyl)le bromure de diméthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il est aussi utilisé comme désinfectant pour planchers. De plus, il agit comme agent actif de surface.
Solubilité
Soluble dans de l’eau chaude et froide.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants.
(Di-n-dodécyl)le bromure de diméthylammonium est utilisé comme catalyseur de transfert de phase. Il est aussi utilisé comme désinfectant pour planchers. De plus, il agit comme agent actif de surface.
Solubilité
Soluble dans de l’eau chaude et froide.
Notes
Incompatible avec les agents oxydants.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (Di-n-dodecyl)dimethylammonium bromide |
| Point de fusion | 157 °C à 162 °C |
| Formule linéaire | [CH3(CH2)11]2N(CH3)2Br |
| Quantité | 10 g |
| Beilstein | 3576662 |
| Sensibilité | Hygroscopique |
| Renseignements sur la solubilité | Soluble dans de l’eau chaude et froide. |
| Poids de formule | 462.65 |
| Pourcentage de pureté | ≥98% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H302-H315-H319-H335-H500 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H315-H319-H335 Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c |
| EINECSNumber | 221-923-7 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche