missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Di-n-butyl éther, 99+%, extra sec, AcroSeal™
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Di-n-butyl ether |
| Nom Remarque | Extra sec |
| Point de fusion | -95,0 °C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.7680g/mL |
| Point d’ébullition | 141,0 °C |
| Point d’éclair | 25 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% min. (GC) |
| Emballage | AcroSeal Bouteille en verre |
| Indice de réfraction | 1,3978 à 1,3998 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Causes serious eye irritation. Harmful to aquatic life with long lasting effects. May cause respiratory irritation. Causes skin irritation. Flammable liquid and vapor. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF IN |
| EINECSNumber | 205-575-3 |
RUO – Usage réservé à la recherche