Learn More
Applied Biosystems™ dGdmf, 0,2 μmol ABI 3900 HT colonnes
Description
Conçu pour la performanceLa plus grande hydrophobie du polystyrène entraîne un rendement plus élevé du produit pleine longueur. Les réactions secondaires, comme la croissance de chaînes extraines, sont minimisées par la nature inerte de cette surface de support.
- Des méthodes de conception et de fabrication propriétaires assurent la cohérence et la haute qualité pour vous offrir une qualité de synthèse optimale.
- Les colonnes hydrophobes, remplies de polystyrène, soutiennent un environnement anhydre pour favoriser un couplage efficace tout en minimisant les sites de liaison non spécifiques, ce qui permet une synthèse efficace.
- Le support du polystyrène permet la synthèse d’oligonucléotides de différentes longueurs, ce qui vous donne de la flexibilité dans la synthèse d’oligonucléotides à haut débit
Spécifications
Spécifications
| Type d’emballage | Expédié à température ambiante |
| Quantité | 200 colonnes |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.