missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sel de sodium sulfate de dextrane, grade réactif, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10151610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10151610 10 g
ICN10151650 50 g
ICN10151680 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN10151610 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210151610

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 9011-18-1
Formule moléculaire (C6H7O5)m(C6H7O5)n
Poids moléculaire (g/mol) 8,000
Numéro MDL MFCD00081551
Clé InChI BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin
PubChem CID 2337
ChEBI CHEBI:116735
SOURIRES *-OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](-*)[C@H](O[*])[C@@H](O[*])[C@@H]2O[*])[C@H](O[*])[C@@H](O-*)[C@@H]1O[*]

Spécifications

Couleur Blanc
Nom ou substance chimique Dextran sulfate sodium salt
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Nom de l’IUPAC Éthyle 4-aminobenzoate
Poids de formule 8000 (Moyenne)
Niveau Réactif