missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Acide désoxycholique, sel de sodium
Description
- L’acide désoxycholique, le sel de sodium, est un détergent anionique utile pour l’extraction des récepteurs membranaires et d’autres protéines plasmatiques de la membrane, ainsi que pour l’isolation des noyaux.
- L’acide désoxycolique a été utilisé dans une procédure modifiée pour récupérer 40 à 80% d’une protéine à partir d’une solution de 1 μg/mL.
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Type de produit | Détergent |
| CAS | 302-95-4 |
| Formule moléculaire | C24H39NaO4 |
| Poids de formule | 414.55 |
| Forme | Poudre |
| Quantité | 100 g |
Sauf indication contraire, pour la recherche ou la fabrication ultérieure seulement, pas pour un usage humain direct.