missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ Acide désoxycholique, sel de sodium

Numéro de catalogue. ICN10290625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10290625 25 g
ICN10290680 100 g
ICN10290690 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN10290625 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 0210290625

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

L’acide désoxycholique, le sel de sodium, est un détergent anionique utilisé pour solubiliser les protéines liées à la membrane.

  • L’acide désoxycholique, le sel de sodium, est un détergent anionique utile pour l’extraction des récepteurs membranaires et d’autres protéines plasmatiques de la membrane, ainsi que pour l’isolation des noyaux.
  • L’acide désoxycolique a été utilisé dans une procédure modifiée pour récupérer 40 à 80% d’une protéine à partir d’une solution de 1 μg/mL.

Spécifications

Couleur Blanc
Type de produit Détergent
CAS 302-95-4
Formule moléculaire C24H39NaO4
Poids de formule 414.55
Forme Poudre
Quantité 25 g

Sauf indication contraire, pour la recherche ou la fabrication ultérieure seulement, pas pour un usage humain direct.