missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BUCHI Anneaux déflecteurs, 5 pièces

Numéro de catalogue. 05405034
Modifier l'affichage
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Condenseur
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. For Use With (Equipment)
05405034 Condenseur
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 05405034 Fournisseur BUCHI Code fournisseur 040822

Draine le condensat qui peut s’accumuler au condenseur.

  • Anneaux déflecteurs
  • Diamètre intérieur : 41 mm
  • Diamètre extérieur : 55 mm

Spécifications

Color Noir
Material EPDM
Type Anneaux déflecteurs
For Use With (Application) Drainage du condensat
For Use With (Equipment) Condenseur
Diameter (Metric) 41 mm (intérieur), 55 mm (extérieur)