missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dansylglycine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D540625MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D540625MG 25 mg
D5406100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D540625MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D540625MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1091-85-6
Formule moléculaire C14H16N2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 308.352
Numéro MDL MFCD00037734
Clé InChI QHFXORCWAQTTGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme N-[5-(Dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl]glycine, Dns-Gly-OH
PubChem CID 70666
Nom de l’IUPAC 2-[[5-(diméthylamino)naphtalène-1-yl]sulfonylamino]acide acétique
SOURIRES CN(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)NCC(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dansylglycine [for Albumin binding assay]
Point de fusion 159 °C
Quantité 25 mg
Poids de formule 308.35
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline