missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure de Dabsyl 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D138225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D138225G 25 g
D13821G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D138225G Fournisseur TCI America Code fournisseur D138225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 56512-49-3
Formule moléculaire C14H14ClN3O2S
Poids moléculaire (g/mol) 323.80
Numéro MDL MFCD00007444
Clé InChI VTVWTPGLLAELLI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme dabsyl chloride, 4-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, 4-dimethylamino azobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-dimethylaminoazobenzene-4-sulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-4-dimethylamino phenyl azo, benzenesulfonyl chloride, p-p-dimethylamino phenyl azo, 4-n,n-dimethylaminoazobenzene-4'-sulfonyl chloride, p-4-dimethylamino phenyl azo benzenesulphonyl chloride
PubChem CID 91660
Nom de l’IUPAC 4-{2-[4-(diméthylamino)phényl]diazène-1-yl}chlorure de benzène-1-sulfonyle
SOURIRES CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=NC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique Dabsyl Chloride [N-Protecting Agent for Peptides Research]
Quantité 25 g
Numéro UN 3261
Poids de formule 323.80
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber DB8927800
TSCA Non