missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Valine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. V001225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
V001225G 25 g
V00121G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. V001225G Fournisseur TCI America Code fournisseur V001225G

Identifiants chimiques

CAS 640-68-6
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Numéro MDL MFCD00064219
Clé InChI KZSNJWFQEVHDMF-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-valine, h-d-val-oh, r-valine, valine, d, d-val, 2r-2-amino-3-methylbutanoic acid, d-2-aminoisovaleric acid, d-valin, unii-y14i1443ur, d-2-amino-3-methylbutanoic acid
PubChem CID 71563
ChEBI CHEBI:27477
Nom de l’IUPAC (2R)-2-amino-3-acide méthylbutanoïque
SOURIRES CC(C)[C@@H](N)C(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique D-Valine
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥98.0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (9)-1604
RTECSNumber YV9360000
TSCA Yes