missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Proline 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P09945G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P09945G 5 g
P099425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P09945G Fournisseur TCI America Code fournisseur P09945G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 344-25-2
Formule moléculaire C5H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 115.132
Numéro MDL MFCD00064317
Clé InChI ONIBWKKTOPOVIA-SCSAIBSYSA-N
Synonyme d-proline, 2r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, r-pyrrolidine-2-carboxylic acid, h-d-pro-oh, d-pro, d-+-proline, d-prolin, proline, r-proline, d +-proline
PubChem CID 8988
ChEBI CHEBI:16313
Nom de l’IUPAC (2R)-pyrrolidine-2-acide carboxylique
SOURIRES C1CC(NC1)C(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique D-Proline
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 115.13
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline