missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-méthionine oxychlorhydrate d’ester méthylique, 98%

Numéro de catalogue. AAH6342222
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH6342222 100 g
AAH6342206 5 g
AAH6342214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH6342222 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H6342222
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 69630-60-0 | C6H14ClNO2S | 199,69 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 69630-60-0
Formule moléculaire C6H14ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 199.69
Numéro MDL MFCD00070385
Clé InChI MEVUPUNLVKELNV-NUBCRITNSA-N
Synonyme h-d-met-ome.hcl, d-methionine methyl ester hydrochloride, h-d-met-ome hcl, methyl d-methioninate-hydrogen chloride 1/1, methyl 2r-2-amino-4-methylsulfanyl butanoate hydrochloride, h-d-met-ome hydrochloride, h-d-met-omecl, d-methionine methyl ester hcl, methyl d-methioninate hydrochloride, d methionine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 12888616
Nom de l’IUPAC méthyle (2R)-2-amino-4-méthylsulfanylbutanoate; Chlorhydrate
SOURIRES Cl.COC(=O)[C@H](N)CCSC

Spécifications

Nom ou substance chimique D-Methionine methyl ester hydrochloride
Quantité 100 g
Poids de formule 199.7
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche