missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-Biotine, BAKER™, J.T. Baker™

Numéro de catalogue. 02003080
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Emballage:
Bouteille en verre ambré à large bouche
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
02003080 1 g Bouteille en verre ambré à large bouche
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 02003080 Fournisseur Avantor Code fournisseur C27200

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Une qualité de produits chimiques destinés à un usage en laboratoire

Identifiants chimiques

CAS 58-85-5
Formule moléculaire C10H16N2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 244.31
Numéro MDL MFCD00005541
Clé InChI YBJHBAHKTGYVGT-UHFFFAOYNA-N
Synonyme biotin, d-biotin, vitamin h, coenzyme r, vitamin b7, bios ii, factor s, bioepiderm, d +-biotin, biodermatin
PubChem CID 171548
ChEBI CHEBI:15956
Nom de l’IUPAC 5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]acide pentanoïque
SOURIRES OC(=O)CCCCC1SCC2NC(=O)NC12

Spécifications

Nom ou substance chimique D-Biotin
Emballage Bouteille en verre ambré à large bouche
Quantité 1 g
Poids de formule 244.31