missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acide D-aspartique 98,0+%, TCI America™
Description
- Purity: ≥98.0% (T) (HPLC)
- Molecular Formula: C4H7NO4
- Molecular Weight: 133.10 g/mol
- Appearance: White powder to crystal
- Applications: Biofilm research
- Storage: Room temperature (recommended in a cool and dark place, <15°C)
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | D-Aspartic Acid |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 133.10 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (T) |
| Niveau | Research |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-1305 |
| RTECSNumber | CI9097500 |
| TSCA | Non |