missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals D-Alanine, 99+%

Numéro de catalogue. AC172081000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Bouteille en verre
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
AC172081000 100 g Bouteille en verre
AC172080050 5 g Bouteille en verre
AC172080250 25 g Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AC172081000 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 172081000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 338-69-2 | C3H7NO2 | 89,09 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 338-69-2
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.09
Numéro MDL MFCD00008077
Clé InChI QNAYBMKLOCPYGJ-UWTATZPHSA-N
Synonyme d-alanine, 2r-2-aminopropanoic acid, r-alanine, h-d-ala-oh, d-2-aminopropionic acid, d-ala, r-2-aminopropanoic acid, d-alpha-alanine, alanine, d, alanine d-form
PubChem CID 71080
ChEBI CHEBI:15570
Nom de l’IUPAC acide (2R)-2-aminopropanoïque
SOURIRES C[C@@H](N)C(O)=O

Spécifications

Point de fusion 278,0 °C à 282,0 °C
Nom ou substance chimique D-Alanine
Arsenic (As) 2 ppm max. (As2O3)
Couleur Blanc
Chlorure 0,1% max.
Métaux lourds (sous forme de Pb) 10 ppm max.
Spectre infrarouge Authentique
Perte à la dessication 0,2% max. (105 °C, 3 h)
Fourchette de pourcentages d’essai 99+%
Emballage Bouteille en verre
Formule linéaire CH3CH(NH2)CO2H
Rotation spécifique −14.50
Transmittance 95% min. (c=10, H2O, 430 nm) cellule de 1 cm
Cendres sulfatées 0,2% max.
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 155 g/L dans l’eau (20 °C). Autres solubilités : légèrement soluble dans l’alcool, insoluble dans l’éther et les solvants organiques
Conditions spécifiques de rotation −14,50 (20,00 °C c=10,6N HCl)
Quantité 100 g
Poids de formule 89.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

RUO – Usage réservé à la recherche