missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ D.A.R.T.'S™ (Conseils de recherche sur l’automatisation jetable)

Numéro de catalogue. 14387699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
30 μL
100 μL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Filtré:
Filtré
Non filtré
Emballage:
20 × 96 embouts
Pointes 20 x 384
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Volume (métrique) Stérilité Filtré Emballage
14387699 100 μL Non stérile Non filtré 20 × 96 embouts
14387674 30 μL Stérile Non filtré Pointes 20 x 384
14387693 30 μL Stérile Filtré Pointes 20 x 384
14387690 100 μL Stérile Filtré Pointes 20 x 384
14387663 100 μL Stérile Filtré 20 × 96 embouts
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 14387699 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 5526

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Obtenez des performances optimales en pipetage automatisé avec ces pointes — qualité supérieure avec la flexibilité de choisir des pointes pour n’importe quelle application.

Effectuez la pipette plus efficacement avec Thermo Scientific™ Matrix™ SerialMate™ des pointes de pipette, pour une utilisation avec le Pipetter SerialMate™ matricial. Contrairement aux embouts d’automatisation conventionnels, D.A.R.T.'s™ ils sont emballés dans des chargeurs rigides jetables et scellés sur les têtes de pipétage en étant pressés contre un tampon en silicone. Ce joint définitif minimise le déplacement de volume, assure la droiture de la pointe et permet une distribution constante pour un meilleur accès au puits. Un petit orifice interne offre une formation de petites gouttelettes qui assurent une précision et une précision optimales.

Caractéristiques :

  • La conception à corps en marche minimise le déplacement volumique et assure la droititude de la pointe pour un meilleur accès au puits
  • Les moules et noyaux très polis assurent une faible rétention de liquide
  • Un petit orifice interne de pointe offre une meilleure formation de gouttelettes en petit volume
  • Des options de pointes stériles, à filtre stérile, à large calibre et à longueur étendue sont disponibles
  • Les pointes sont minutieusement inspectées pour assurer la bonne formation et leur droiture
  • Un design unique de joint facial assure une hauteur constante de la pointe à la pointe pour une distribution précise à faible volume
  • L’ensemble complet peut être rapidement retiré et remplacé, éliminant ainsi une manipulation supplémentaire des pointes, qui peut causer des dommages ou une contamination

Comprend :   20 chargeurs par boîtier

. Compatible avec :  Thermo Scientific™ Hydra™ Matrix™ DT, Matrix™ PlateMate™ 2x3 et PlateMate™ Plus Systems.

Spécifications

Volume (métrique) 100 μL
Filtré Non filtré
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) Standard
Certifications/Conformité ISO 9001 et ISO 13485
Déclaration de pureté Sans RNase, DNase, ADN ATP et endotoxine
Format Portoir
Type de cône Automatisation
Emballage 20 × 96 embouts
Quantité 1920 embouts
Jetable Usage unique
À utiliser avec (équipement) Thermo Scientific Matrix Hydra DT, Thermo Scientific PlateMate Plus, Thermo Scientific Versette, Thermo Scientific PlateMate En plus, Thermo Scientific Versette
Gamme de produit D.A.R.T.S
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats