missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

D-2-Phénylglycine 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P0820500G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P0820500G 500 g
P082025G 25 g
P0820100G 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. P0820500G Fournisseur TCI America Code fournisseur P0820500G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 875-74-1
Formule moléculaire C8H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 151.165
Numéro MDL MFCD00008061
Clé InChI ZGUNAGUHMKGQNY-SSDOTTSWSA-N
Synonyme d-phenylglycine, d---alpha-phenylglycine, h-d-phg-oh, d-2-phenylglycine, r-2-amino-2-phenylacetic acid, r-phenylglycine, r---2-phenylglycine, d-alpha-phenylglycine, 2r-2-amino-2-phenylacetic acid, 2r-amino phenyl acetic acid
PubChem CID 70134
ChEBI CHEBI:44962
Nom de l’IUPAC (2R)-2-amino-2-acide phénylacétique
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)C(C(=O)O)N

Spécifications

Nom ou substance chimique D-2-Phenylglycine
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Poids de formule 151.17
Pourcentage de pureté ≥99,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (3)-1441
TSCA Oui