Learn More
Epredia™ Cytospin™ Trousse de démarrage Cytofunnel™ pour Cytospin 4
Description
La trousse de démarrage Cytofunnel fournit tout ce dont les nouveaux utilisateurs ont besoin pour la Cytospin 4.
Disponible dans les deux versions standard Cytofunnel à pinces et EZ Cytofunnel :
- Trousse de démarrage Cytofunnel à pinces
- Comprend : 50 Cytofunnels blancs simples, 25 Cytofunnels doubles, Cytoslides, 12 pinces Cytoclips Cytoclips
- Trousse de démarrage EZ Cytofunnel
- Comprend : 25 entonnoirs EZ Megafunnels, 20 entonnoirs EZ Cytofunnels simples blancs, 20 entonnoirs EZ Cytofunnels doubles et lames Cytoslides Cytoslides
Spécifications
Spécifications
| À utiliser avec (équipement) | Cytospin™ Cytocentrifugeuse Cytospin 4 |
| Gamme de produit | Cytospin |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Tension | 100/240 V |
| Type de produit | Trousse de démarrage EZ Cytofunnel |