missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de cytosine-bêta-D-arabinofuranose

Numéro de catalogue. AAJ6567109
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantity
AAJ6567109 10 g
AAJ6567103 1 g
AAJ6567106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAJ6567109 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6567109

Interfère avec la synthèse de l’ADN | C9H14ClN3O5 | 279,68 g/mol

Interfère avec la synthèse de l’ADN

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Format Solide
Molecular Weight (g/mol) 279.68
Product Type Chlorhydrate de cytosine-bêta-D-arabinofuranose
Content And Storage Conserver au froid
Quantity 10 g
Color Blanc

RUO – Usage réservé à la recherche