missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de cytosine-bêta-D-arabinofuranose

Numéro de catalogue. AAJ6567103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAJ6567103 1 g
AAJ6567106 5 g
AAJ6567109 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAJ6567103 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J6567103

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Interfère avec la synthèse de l’ADN | C9H14ClN3O5 | 279,68 g/mol

Interfère avec la synthèse de l’ADN

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Spécifications

Format Solide
Poids moléculaire (g/mol) 279.68
Type de produit Chlorhydrate de cytosine-bêta-D-arabinofuranose
Contenu et stockage Conserver au froid
Quantité 1 g
Couleur Blanc

RUO – Usage réservé à la recherche