missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Benzoate de sodium, poudre, FCC, 99-101%, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18606318
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
45 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18606318 45 kg Fût en fibre
18606313 500 g Bouteille en polyéthylène
18606315 2.5 kg Seau en polyéthylène
18606314 6 x 500 g Bouteille en polyéthylène
18606316 4 x 2.5 kg Seau en polyéthylène
18606317 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 18606318 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur S114645KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

S1146, 532-32-1, C7H5O2Na

Spectrum™ Le benzoate de sodium chimique, poudre et FCC est un conservateur alimentaire largement utilisé. Le grade FCC répond aux exigences du Codex chimique alimentaire indiqué et convient à toutes les applications alimentaires, boissons et suppléments nutritionnels. Spectrum Chemical offre plus de 300 ingrédients chimiques de qualité alimentaire emballés dans des bouteilles de taille laboratoire en quantités de tambour de production, et sont fabriqués, emballés et entreposés selon les bonnes pratiques de fabrication actuelles (cGMP) selon le 21CFR partie 211 dans des installations enregistrées et inspectées par la FDA.

Identifiants chimiques

CAS 532-32-1
Formule moléculaire C7H5NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 144.11
Numéro MDL MFCD00012463
Clé InChI WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Nom de l’IUPAC benzoate de sodium
SOURIRES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1

Spécifications

CAS % maximal 1
Emballage Fût en fibre
Quantité 45 kg
Pourcentage de pureté 99% contre 101%
Niveau FCC