missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sulfate de cytidine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0525100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0525100MG 100 mg
C05251G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C0525100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur C0525100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 32747-18-5
Formule moléculaire C9H15N3O9S
Poids moléculaire (g/mol) 341.291
Numéro MDL MFCD00151091
Clé InChI SYPYJHGPUCBHLU-IAIGYFSYSA-N
Synonyme cytidine; sulfuric acid
PubChem CID 21120204
Nom de l’IUPAC 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]pyrimidine-2-one; Acide sulfurique
SOURIRES C1=CN(C(=O)N=C1N)C2C(C(C(O2)CO)O)O.OS(=O)(=O)O

Spécifications

Nom ou substance chimique Cytidine Sulfate
Point de fusion 225 °C
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Poids de formule 584.51
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,T)
Forme physique Poudre cristalline