missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytidine 5'-monophosphate sel disodique hydrate 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C05245G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C05245G 5 g
C05241G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C05245G Fournisseur TCI America Code fournisseur C05245G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 6757-06-8 | Formula: C9H12N3Na2O8P | Weight: 367.16 g/mol

Identifiants chimiques

CAS 6757-06-8
Formule moléculaire C9H12N3Na2O8P
Poids moléculaire (g/mol) 367.16
Numéro MDL MFCD00150830
Clé InChI INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
Synonyme cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
PubChem CID 94332
Nom de l’IUPAC Phosphate de méthyle [(2R,3S,4R,4R,5R)-(4-amino-2-oxo-1,2-dihydropyrimidine-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl
SOURIRES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O

Spécifications

Nom ou substance chimique Cytidine 5′-Monophosphate Disodium Salt Hydrate
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Poids de formule 367.16
Pourcentage de pureté ≥99,0% (HPLC)
Niveau Not Available
Forme physique Poudre cristalline
EINECSNumber (8)-0282
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur