missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Agilent BioTek Cytation Lecteur multimodes pour l’imagerie cellulaire Cytation 5

Numéro de catalogue. BTCYT5MPW
Modifier l'affichage
Click to view available options
Model:
CYT5MPW
CYT5MV
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Model
BTCYT5MPW CYT5MPW
BTCYT5MV CYT5MV
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. BTCYT5MPW Fournisseur Agilent BioTek Code fournisseur CYT5MPWSN

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Cytation Cytation 5 combine microscopie automatisée et détection conventionnelle en microplaques dans une plateforme configurable et évolutive. Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.

Cytation Cytation 5 combine microscopie automatisée et détection conventionnelle en microplaques dans une plateforme configurable et évolutive. Le module de microscopie offre des grossissements jusqu’à 60X en fluorescence, fond clair, fond clair à fort contraste, fond clair couleur et contraste de phase pour répondre à de nombreux flux de travail et applications

Les modules de détection multimodes comprennent la détection de fluorescence à filtre et à monochromateur, la luminescence et la détection d’absorption UV-Visible. Gen5 Le logiciel Gen5 offre un contrôle complet sur toutes les captures d’images et de données, ainsi qu’une analyse puissante des images et des données.

Spécifications

Type Lecteur de microplaques multimodes pour imagerie cellulaire
Shaking Linéaire, Orbital, Double Orbital
Camera Sony Sony CMOS, échelle de gris 16 bits, Standard ou WFOV
CO2 Concentration Range 0 à 20 %
Absorbance Range 230 à 999 nm (incréments de 1 nm)
Accuracy Monochromateur : ±2 nm; Distributeur : ±1 μL or 2 %
Dynamic Range Absorbance : 0 à 4 OD; Intensité de fluorescence : 7 décades; Luminescence : >6 décades
For Use With (Equipment) BioStack et compatible avec l’automatisation BioStack ou tierce; BioSpa Compatible avec l’incubateur automatisé BioSpa 8
Contrast Methods Fluorescence, contraste de phase, fond clair, fond clair à fort contraste, fond clair en couleur et contraste de phase
Dispense Volume 5 à 1 000 μL, incréments de 1 μL
Includes Caméra grand champ de vision (FOV); Imagerie par fluorescence, à fond clair, à fond clair de couleur et en contraste de phase; Absorbance UV-Visible basée sur un monochromateur; intensité de fluorescence; fluorescence à résolution temporelle (secondaire); luminescence
Model CYT5MPW
No. of Dispensers 2 Pompes à seringue
Plate Type Monochromateur : plaques de 6 à 384 puits; Filtres : microplaques de 6 à 1 536 puits; Imagerie : microplaques de 6 à 1 536 puits; Take3 Compatibilité avec les plaques
Reading Options Point final, cinétique, balayage spectral et balayage de la surface des puits
Light Source Flash au xénon; Laser 100 mW 680 nm (détection alpha)
Objectives 1,25X, 2,5X (2,25X effectif), 2,5X (2,75X effectif), 4X, 10X, 20X, 40X, 60X
Software Compatibility Gen5 Lecteur de microplaques et logiciel Imager inclus; Gen5 Logiciels Image + et Image Prime disponibles pour une analyse d’images complète; Gen5 Gen5 Secure (en option) pour la conformité à la norme 21 CFR Partie 11
Temperature Range (Metric) 4-Zone Incubation à 4 zones jusqu’à 65 °C avec contrôle de la condensation (±0,2 °C à 37 °C)
Depth (English) 20,2 po
Depth (Metric) 51.4 cm
Height (English) 17,5 po
Height (Metric) 44.5 cm
Weight (English) 80 lb.
Weight (Metric) 36.3 kg
Width (English) 16,4 po
Width (Metric) 41.6 cm
Certifications/Compliance Marquage CE et TUV. Conformes aux directives RoHS.
Wattage 250 W maximum
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats