Learn More
Invitrogen™ CyQUANT™ Essais de prolifération cellulaire
Description
Puisque la quantité d’ADN dans les cellules est fortement régulée, les méthodes pour détecter le contenu d’ADN offrent une meilleure précision que les tests de prolifération cellulaire ou de cytotoxicité basés sur le métabolisme, qui peuvent être affectés par des changements cellulaires sans lien avec le nombre cellulaire. CyQUANT Les tests de prolifération cellulaire utilisent des colorants permanents et liant l’ADN qui améliorent la fluorescence lorsqu’ils sont liés aux acides nucléiques pour mesurer la teneur en ADN cellulaire. Le signal fluorescent résultant peut être comparé aux étalons pour déterminer le nombre de cellules, permettant des tests rapides et sensibles sur microplaques pour mesurer la prolifération cellulaire et la cytotoxicité.
Choisissez parmi une gamme d’essais CyQUANT de prolifération cellulaire selon les besoins expérimentaux et les flux de travail.
Les CyQUANT tests de prolifération cellulaire et CyQUANT NF (No Freeze) fournissent des mesures de prolifération cellulaire basées sur le nombre total de cellules, incluant à la fois les cellules vivantes et mortes. Le CyQUANT test de prolifération cellulaire directe ne détecte que les cellules vivantes et saines à l’aide d’un colorant masquant qui bloque la coloration des cellules mortes avec des membranes compromises, permettant de mesurer à la fois la prolifération cellulaire et la cytotoxicité.
CyQUANT Test de prolifération cellulaire
Le CyQUANT test de prolifération cellulaire (Cat. Non. C7026) permet une mesure précise de l’ADN pour le nombre total de cellules à l’aide du colorant GR vert-fluorescent CyQUANT et permet la congélation et le stockage pratiques des échantillons pendant jusqu’à quatre semaines. Comparez facilement plusieurs échantillons avec un temps d’intervention pratique minimal en congelant, lisant et lisant la fluorescence sur un lecteur de microplaques standard.
Les caractéristiques du CyQUANT test de prolifération cellulaire incluent :
Mesure directe de l’ADN
—utilise le colorant vert-fluorescent CyQUANT GR (ex/em 480/520 nm), un colorant propriétaire avec un fort renforcement de fluorescence lorsqu’il est lié aux acides nucléiques, pour une mesure précise de la teneur en ADN afin de compter à la fois les cellules vivantes et mortesLarge plage linéaire
—Quantifier 50 à 50 000 cellules par puits sans dépendre de l’activité métaboliqueComparez rapidement les échantillons
—comparer plusieurs échantillons sous forme de microplaques avec un temps d’intervention minimal; Il suffit d’enlever le milieu, de congeler et de lyser les cellules, puis de lire la fluorescence sur un lecteur de microplaques standard avec un filtre à fluorescéineStockage pratique des échantillons
—congelez et stockez les échantillons du cours pendant jusqu’à quatre semaines, permettant l’analyse par lots et la comparaison directe des échantillons prélevés à différents momentsÉquipement complet
—inclut le CyQUANT colorant RG, le tampon de lyse cellulaire et l’ADN bactériophage λ comme référence; tampon de lyse cellulaire supplémentaire CyQUANT disponible séparément (Cat. Non. C7027)
CyQUANT Test de prolifération cellulaire NF (sans gel)
Le CyQUANT test de prolifération cellulaire NF (No Freeze) (cat. No. C35006 et C35007) offre un protocole simplifié pour le nombre total de cellules en éliminant l’étape de lyse cellulaire gelée-dégel du test de prolifération cellulaire original CyQUANT , utilisant un colorant de liaison à l’ADN permanent cellulaire et un réactif de perméabilisation/délivrance de colorants plasmatiques. Ce test de comptage cellulaire sensible et rapide offre une large plage de détection et se termine en seulement une heure sans besoin de lyse cellulaire.
Les caractéristiques du CyQUANT test de prolifération des cellules NF incluent :
Protocole simplifié
—élimine l’étape de lyse cellulaire gelée-dégel en utilisant le colorant de liaison à l’ADN NF permanent et fluorescent vert CyQUANT (ex/em 480/520 nm) en combinaison avec un réactif de perméabilisation de membrane plasmique pour une mesure précise du contenu en ADN afin de compter à la fois les cellules vivantes et mortesLarge plage de détection
—La détection linéaire varie de 100 000 à 20 000 cellules par puits dans une microplaque à 96 puitsTest sensible et rapide
—plus sensible que le MTT ou alamarBlue™ les tests, protocole de prolifération complet en seulement une heureAucune lyse cellulaire requise
—élimine le besoin de lyse cellulaire, de longues incubations, de radioactivité ou d’élimination des taches
CyQUANT Essai de prolifération cellulaire directe
Le CyQUANT test de prolifération cellulaire directe (numéros de cat. C35011, C35012 et C35013) offre un flux de travail simple, sans lavage, d’ajout et de lecture, idéal pour un criblage à haut débit de la prolifération cellulaire et des tests de cytotoxicité. Ce test utilise une sonde de liaison à l’ADN permanent par cellules fluorescentes vertes ou rouges qui pénètre dans toutes les cellules, ainsi qu’un suppresseur de fond imperméable aux cellules qui bloque la coloration dans les cellules mortes ou les cellules à membranes compromises, assurant ainsi que seules les cellules vivantes et saines sont colorées. L’essai mesure les changements dans la prolifération cellulaire ainsi que la cytotoxicité afin de permettre une évaluation précise de la croissance cellulaire, de la viabilité et de la toxicité des composés.
Les caractéristiques du CyQUANT test de prolifération cellulaire directe incluent :
Mesure double
—Évalue à la fois la prolifération cellulaire et l’intégrité de la membrane, en colorant uniquement les cellules vivantes et viablesFlux de travail pratique
—aucun lavage, lyse cellulaire, équilibres de température ou radioactivité requis; Idéal pour le criblage à haut débitDeux options fluorescentes
—disponible en vert CyQUANT Direct (ex/em 508/527 nm) et en rouge CyQUANT Direct Red (ex/em 622/645 nm) pour le multiplexage avec d’autres colorants fluorescents ou protéines; peut passer des lecteurs de plaques HTS et HCS si les tests multiplex nécessitent différentes plateformesLarge plage de détection
—Détection linéaire de moins de 100 à 20 000 cellules par puits dans la plupart des types cellulairesProtocole rapide et facile
—format homogène sans lavage avec un protocole de prolifération rapide; Il suffit de mélanger la sonde et le suppresseur, d’ajouter aux cellules, d’incuber pendant une heure et de mesurer la fluorescenceSignal stable
—Le signal fluorescent reste stable pendant plusieurs heures, offrant une flexibilité de flux de travailCapacité de multiplexage
—compatibles avec des sondes fluorescentes spectrales distinctes ou des tests de luminescence parce que les cellules ne sont pas lysées, ce qui permet une utilisation avec différentes plateformesCorrélation avec les tests métaboliques
—Excellente concordance avec les tests de santé cellulaire basés sur le métabolisme ou l’énergie (ATP) pour une comparaison fiable des données historiques
Spécifications
Spécifications
| Cell Type | Cellule directe |
| Color | Vert |
| Content And Storage |
|
| Culture Environment | Culture cellulaire en suspension, culture cellulaire adhérente |
| Detection Method | Fluorescence |
| For Use With (Application) | Essai de prolifération |
| For Use With (Equipment) | Lecteur de microplaques, Spectrophotomètre, Microscope, Lecteur HTS |
| Product Type | Test de prolifération cellulaire |
| Dye Type | Autre(s) étiquette(s) ou colorant(s) |
| Emission | Visible |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.