missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

p-Acide hydroxybenzoïque, Réactif, 99%, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18605197
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
25 kg
Emballage:
Bouteille en polyéthylène
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18605197 25 kg Bouteille en polyéthylène
18605195 500 g Bouteille en polyéthylène
18605196 5 kg Bouteille en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 18605197 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur H108325KGBL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

H1083, 99-96-7, HOC6H4COOH

Spectrum™ Le réactif chimique p-hydroxybenzoïque est aussi connu sous le nom d’acide 4-hydroxybenzoïque et d’acide para-hydroxybenzoïque. Il est surtout connu comme la base de la préparation de ses esters, qui sont les parabènes. Il est utilisé dans des solutions ophtalmiques et comme conservateur dans certains cosmétiques. Le grade de réactif indique que ce produit chimique est de la plus haute qualité commercialement disponible et que l’American Chemical Society n’a pas officiellement fixé de spécifications pour ce matériau. Les produits de qualité réactif fabriqués par Spectrum Chemical répondent aux normes réglementaires les plus strictes en matière de qualité et de pureté.

Identifiants chimiques

CAS 99-96-7
Formule moléculaire C7H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Numéro MDL MFCD00002547
Clé InChI FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC Acide 4-hydroxybenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1

Spécifications

CAS % maximal 1
Point de fusion 213 °C à 219 °C
Emballage Bouteille en polyéthylène
Quantité 25 kg
Pourcentage de pureté 99%
Niveau Réactif
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins