missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ester de pinacol à l’acide cyclopropylboronique, 95%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclopropylboronic acid pinacol ester |
| Densité | 0.9220g/mL |
| Point d’ébullition | 146,0 °C |
| Point d’éclair | 40 °C |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 94% min. (GC) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Gravité spécifique | 0.922 |
| Poids de formule | 168.04 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Flammable liquid and vapour. Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. May cause respiratory irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rin |
Utilisation uniquement de la recherche RUO –