missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclopropanéthiocarboxamide, 97%

Numéro de catalogue. AAH3231506
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH3231506 5 g
AAH3231503 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH3231506 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H3231506
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 20295-34-5 | C4H7NS | 101,167 g/mol

Le cyclopropanecarbothioamide est utilisé pour la purification dans la préparation en une seule étape de thiazolo [5, 4-b] dérivés de pyridine et de thiazolo [5, 4-c] provenant de chloronitropyridines et de thioamides, ou thiourées.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
Le cyclopropanecarbothioamide est utilisé pour la purification dans la préparation en une seule étape des dérivés de la pyridine et du thiazolo [5, 4-c] provenant de chloronitropyridines et de thioamides, ou thiourées.

Notes
Conserver dans un endroit frais. Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conservez à l’écart des agents oxydants forts.

Identifiants chimiques

CAS 20295-34-5
Formule moléculaire C4H7NS
Poids moléculaire (g/mol) 101.167
Numéro MDL MFCD09469287
Clé InChI IIPJWNFOLPDTEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanethiocarboxamide, cyclopropanecarbothioic acid amide, cyclopropanethioamide, cyclopropane carbothioamide, cyclopropane-thiocarboxamide, cyclopropane-1-carbothioamide, aminocyclopropylmethane-1-thione
PubChem CID 22140884
Nom de l’IUPAC Cyclopropanecarbothioamide
SOURIRES C1CC1C(=S)N

Spécifications

Nom ou substance chimique Cyclopropanethiocarboxamide
Point de fusion 111 °C à 113 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 101.17
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H302
Hazard Statement GHS H Statement
H301
Toxic if swallowed.
Precautionary Statement P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche