missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxyde de cyclohexyldiphénynylphosphine 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C33101G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C33101G 1 g
C33105G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C33101G Fournisseur TCI America Code fournisseur C33101G

Identifiants chimiques

CAS 13689-20-8
Formule moléculaire C18H21OP
Poids moléculaire (g/mol) 284.34
Numéro MDL MFCD00014301
Clé InChI ICVUZKQDJNUMKC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyldiphenylphosphine oxide, diphenyl cyclohexyl phosphine oxide, cyclohexyldiphenylphosphineoxide, phosphine oxide, cyclohexyldiphenyl, cyclohexyl diphenyl phosphineoxide, acmc-20alcj, diphenylphosphinyl cyclohexane, cyclohexyldiphenylphosphino-1-one, cyclohexyl-phenylphosphoryl benzene, cyclohexyl phenyl phosphoryl benzene
PubChem CID 83664
Nom de l’IUPAC [cyclohexyl(phényl)phosphoroso]benzène
SOURIRES O=P(C1CCCCC1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique Cyclohexyldiphenylphosphine Oxide
Point de fusion 169°C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 1 g
Poids de formule 284.34
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline