missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexanone, ACS, 99+%

Numéro de catalogue. AA33309M1
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AA33309M1 4 x 1 L
AA33309AP 500 mL
AA33309K2 1 L
AA33309K7 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. AA33309M1 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 033309M1

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 108-94-1 | C6H10O | 98,145 g/mol

La cyclohexanone est utilisée comme solvant industriel et démouvant pour peinture. Il agit comme un précurseur du nylon 6,6, du nylon 6 et du cyclohexanone oxime, qui donne le caprolactame lors du réarrangement. De plus, il est utilisé comme milieu de réaction chimique, adhésifs, scellants et produits agricoles.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 108-94-1
Formule moléculaire C6H10O
Poids moléculaire (g/mol) 98.145
Numéro MDL MFCD00001625
Clé InChI JHIVVAPYMSGYDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ketohexamethylene, pimelic ketone, sextone, cyclohexyl ketone, nadone, anone, anon, cyclohexanon, hytrol o, hexanon
PubChem CID 7967
ChEBI CHEBI:17854
Nom de l’IUPAC Cyclohexanone
SOURIRES C1CCC(=O)CC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Cyclohexanone
Point de fusion °C à 26 °C
Nom Remarque Pour l’analyse ACS
Couleur Incolore
Aspect Liquide incolore
Densité 0.948
Quantité 4 x 1 L
Point d’éclair 47 °C (116 °F)
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.4507
Fourchette de pourcentages d’essai >99%
Pression de vapeur 4,5 hPa (3 mm Hg) à 20 °C
Beilstein 385735
Point d’ébullition 154 °C à 156 °C
Renseignements sur la solubilité Miscible avec de l’eau et de l’éthanol, de l’acétone, de l’éther éthylique et d’autres solvants organiques.
Poids de formule 98.15
Niveau ACS
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H226-H302+H312+H332-H315-H318-H335-H336
Precautionary Statement P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P314-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
DOTInformation DOT Class: 3; Packing Group: III
EINECSNumber 203-631-1
RTECSNumber GW1050000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche