Learn More
Cyclohexanol, 99%
Description
Le cyclohexanol est utilisé pour fabriquer des savons, des agents de nettoyage à sec et des plastifiants. Il agit comme solvant pour le caoutchouc, les résines, la nitrocellulose, les savons métalliques, les huiles, les esters et les éthers. Il est utilisé dans la préparation de l’acide adipique, de l’hexaméthylène diamine, du cyclohexanone et du caprolactam. Il agit comme agent stabilisant du savon, savon médicamenteux désinfectant et émulsion détergente. Il est aussi utile pour l’agent de mélange de peinture, l’agent de dégraissage du cuir et les vernis.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Le cyclohexanol est utilisé dans la fabrication de savons, d’agents de nettoyage à sec et de plastifiants. Il agit comme solvant pour le caoutchouc, les résines, la nitrocellulose, les savons métalliques, les huiles, les esters et les éthers. Il est utilisé dans la préparation de l’acide adipique, de l’hexaméthylène diamine, du cyclohexanone et du caprolactam. Il agit comme agent stabilisant du savon, savon médicamenteux désinfectant et émulsion détergente. Il est aussi utile pour l’agent de mélange de peinture, l’agent de dégraissage du cuir et les vernis.
Solubilité
Miscible avec de l’éthanol, de l’éther éthylique, de l’acétone, du chloroforme, de l’acétate d’éthyle, de l’huile de lin et du benzène. Légèrement miscible avec de l’eau froide.
Notes
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants puissants, le peroxyde d’hydrogène et l’acide nitrique.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Cyclohexanol |
| Point de fusion | 23°C to 24°C |
| Densité | 0.951 |
| Point d’ébullition | 160°C to 161°C |
| Point d’éclair | 67°C (152°F) |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 99% |
| Indice de réfraction | 1.465 |
| Quantité | 500 mL |
| Beilstein | 906744 |
| Indice de Merck | 14,2725 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | H227-H302+H332-H315-H319-H335 |
| Hazard Statement | GHS H Statement H302-H332-H315-H335-H227 |
| Precautionary Statement | P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c |
| EINECSNumber | 203-630-6 |
| RTECSNumber | GV7875000 |
| TSCA | Yes |
| missing translation for 'storageNote' | Hygroscopique |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche