missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexanééthanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C0582500ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
500 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0582500ML 500 mL
C058225ML 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C0582500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur C0582500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4442-79-9
Formule moléculaire C8H16O
Poids moléculaire (g/mol) 128.215
Numéro MDL MFCD00001525
Clé InChI QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexaneethanol, cyclohexylethanol, cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexylethan-1-ol, ethanol, 2-cyclohexyl, hexahydrophenylethyl alcohol, unii-653aok9puo, 2-hydroxyethyl cyclohexane, .beta.-cyclohexylethyl alcohol, 2-cyclohexyl-ethanol
PubChem CID 20508
Nom de l’IUPAC 2-cyclohexyléthanol
SOURIRES C1CCC(CC1)CCO

Spécifications

Nom ou substance chimique Cyclohexaneethanol
Couleur Incolore
Point d’ébullition 206 °C
Quantité 500 mL
Poids de formule 128.22
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (3)-2307
RTECSNumber KK3528000
TSCA Oui