missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexane, Réactif, ACS, 99%, Spectrum™ Chimique

Numéro de catalogue. 18601950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
4 x 4 L
6 x 1 L
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Boîte en acier
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18601950 20 L Boîte en acier
18601943 100 mL Bouteille en verre ambrée
18601944 500 mL Bouteille en verre ambrée
18601946 1 L Bouteille en verre ambrée
18601945 6 x 500 mL Bouteille en verre ambrée
18601947 4 L Bouteille en verre ambrée
18601948 6 x 1 L Bouteille en verre ambrée
18601949 4 x 4 L Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Numéro de catalogue. 18601950 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur C145520LTMT
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

C1455, 110-82-7, C6H12

Spectrum™ Le cyclohexane chimique, réactif, ACS est utilisé comme solvant non polaire, dans l’étalonnage de la calorimétrie différentielle à balayage et d’autres applications industrielles, y compris un intermédiaire chimique. L’odeur distinctive, semblable à un détergent, du cyclohexane, rappelle un produit de nettoyage et est parfois utilisée dans les produits de nettoyage comme rehaussant de parfum.

Identifiants chimiques

CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Nom de l’IUPAC cyclohexane
SOURIRES C1CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Cyclohexane
CAS % maximal 100%
Quantité 20 L
Emballage Boîte en acier
Résidus après évaporation 0.002%
Eau 0.02%
Numéro UN UN1145
Point d’ébullition 81 °C
Pourcentage de pureté 99%
Niveau Réactif