missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cyclohexane, Pour la chromatographie en phase gazeuse MS SupraSolv™, MilliporeSigma™

Numéro de catalogue. M1006671000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Emballage:
Bouteille en verre
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
M1006671000 1 L Bouteille en verre
M1006672500 2.5 L Bouteille en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. M1006671000 Fournisseur Technidata Code fournisseur 1.00667.1000

Pour la chromatographie en phase de chromatographie gazeuse SupraSolv™

Identifiants chimiques

CAS 110-82-7
Formule moléculaire C6H12
Poids moléculaire (g/mol) 84.16
Numéro MDL MFCD00003814
Clé InChI XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexamethylene, hexahydrobenzene, hexanaphthene, cyclohexan, cykloheksan, cicloesano, cyclohexaan, benzene, hexahydro, benzenehexahydride, polycyclohexane
PubChem CID 8078
ChEBI CHEBI:29005
Nom de l’IUPAC cyclohexane
SOURIRES C1CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique Cyclohexane
Point de fusion 6°C
Couleur Incolore
Densité 0.78g/cm3 at 20°C
Quantité 1 L
Point d’éclair −18°C (−0.4°F)
Point d’inflammation 260°C (500°F)
Odeur Charactristic
Emballage Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.42
Pression de vapeur 103 hPa (20°C)
Numéro UN 1145
Point d’ébullition 81°C
Renseignements sur la solubilité Soluble in water: 55mg/L at 20°C
Poids de formule 84.16
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category H225: Highly flammable liquid and vapour.
Hazard Statement H304: May be fatal if swallowed and enters airways.
Precautionary Statement H315: Causes skin irritation.
Recommended Storage 5 °C à 30 °C (41 °F à 86 °F); Garder le contenant hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart de la chaleur et de toute source d’inflammation.