missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cyclohexane, matériau de référence certifié, MilliporeSigma™ Supelco™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 4 °C à 7 °C (littérature) |
| CAS | 110-82-7 |
| Densité | 0,779 g/ml (à 25 °C (littérature)) |
| Quantité | 20 mL |
| Point d’éclair | -18 °C (non applicable) |
| Indice de réfraction | N20/D 1.426 (littérature) |
| Formule moléculaire | C6H12 |
| Pression de vapeur | 77 mmHg (20 °C) |
| Formule linéaire | C6H12 |
| Numéro MDL | MFCD00003814 |
| Afficher plus de résultats |