missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bêta-Cyclodextrine, 98%

Catalog No. AC406001000
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité
AC406001000 100 g
AC406000250 25 g
AC406005000 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Catalog No. AC406001000 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 406001000
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
View all promotions

missing translation for 'validMainframeMsg'

CAS : 7585-39-9 | C42H70O35 | 1134,99 g/mol

Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.

Chemical Identifiers

CAS 7585-39-9
Formule moléculaire C42H70O35
Poids moléculaire (g/mol) 1134.99
Numéro MDL MFCD00078139
Clé InChI WHGYBXFWUBPSRW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme cycloheptaamylose, cycloheptapentylose, .beta.-cyclodextrin, caraway, cyclo-hepta-amylose, cycloheptamaltose, .beta.-dextrin, beta-cycloamylose, beta-cyclodextrin, .beta.-cycloamylose
PubChem CID 131707246
Nom de l’IUPAC 5,10,15,20,25,30,35-heptakis(hydroxyméthyl)-2,4,7,9,12,14,17,19,22,24,27,29,32,34-tetradecaoxaoctacyclo[31.2.2.2,⁶.2⁸,¹¹.2³,¹⁶.2¹⁸,²¹.2²²³,²⁶.2²⁸,³¹]nonatetracontane-36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49-tetradecol
SOURIRES OCC1OC2OC3C(CO)OC(OC4C(CO)OC(OC5C(CO)OC(OC6C(CO)OC(OC7C(CO)OC(OC8C(CO)OC(OC1C(O)C2O)C(O)C8O)C(O)C7O)C(O)C6O)C(O)C5O)C(O)C4O)C(O)C3O

Specifications

Nom ou substance chimique β-Cyclodextrin
Point de fusion 310,0 °C
Perte à la dessication 14% max. (105 °C, 8 h)
Spectre infrarouge Authentique
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (ELSD) (HPLC)
Quantité 100 g
Fieser 06,151; 08,133; 09,129; 12,151; 15,107
Indice de Merck 15,271
Conditions spécifiques de rotation +150,00 (25,00 °C c=1,5, dans l’eau)
Rotation spécifique +150.00
Renseignements sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de formule 1134.98
Pourcentage de pureté 98%
Show More Show Less
EINECSNumber 231-493-2

RUO – Usage réservé à la recherche