missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Applied Biosystems™ TaqMan™ QSY et les sondes QSY2

Numéro de catalogue. A56901
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
QSY Sonde
Sonde QSY2
Quantité:
20 000 pmol
20 000 pmole
50 000 pmole
6000 pmol
6000 pmole
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Quantité
A56901 Sonde QSY2 50 000 pmole
4482777 QSY Sonde 6000 pmol
4482778 QSY Sonde 20 000 pmol
A56899 Sonde QSY2 6000 pmole
A56900 Sonde QSY2 20 000 pmole
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. A56901 Fournisseur Applied Biosystems™ Code fournisseur A56901
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Applied Biosystems TaqMan QSY et les sondes QSY2 sont des sondes à double étiquetage utilisées pour la PCR en temps réel. TaqMan QSY et les sondes QSY2 sont conçues pour une sensibilité et une performance optimales dans des expériences qPCR multiplexées pour la détection de jusqu’à 6 cibles.

Applied Biosystems TaqMan QSY et les sondes QSY2 sont des sondes à double marquage utilisées pour la PCR en temps réel avec des TaqMan QSY colorants rapporteurs Cyanine 5 (Cy5) et Cyanine 5.5 (Cy5.5). et les sondes QSY2 sont conçues pour une sensibilité et une performance optimales dans des expériences qPCR multiplexées pour la détection de jusqu’à 6 cibles. Les utilisateurs actuels de sondes dark quencher, telles que Black Hole Quencher les sondes (BHQ™), peuvent concevoir des sondes personnalisées QSY et QSY2 sans changer de séquence de sonde.

Toutes TaqMan QSY les sondes QSY2 sont purifiées par HPLC et vérifiées par spectrométrie de masse afin d’assurer la reproductibilité de lot à lot entre lots. Thermo Fisher Scientific est un leader dans la fabrication de sondes qPCR depuis plus de 20 ans, avec une expertise en synthèse de sondes dans une installation certifiée 13485 ISO . TaqMan QSY et les sondes QSY2 peuvent être utilisées pour la détection de pathogènes viraux et microbiens dans des échantillons de recherche pour les besoins de santé et de développement biopharmaceutique.

Applied Biosystems TaqMan QSY et les sondes QSY2 sont des sondes à double étiquetage utilisées pour la PCR en temps réel. Elles sont conçues pour une sensibilité et une performance optimales dans les expériences qPCR multiplexées pour la détection de jusqu’à six cibles. Les utilisateurs actuels de sondes dark quencher, telles que Black Hole Quencher les sondes (BHQ™), peuvent concevoir des sondes personnalisées QSY et QSY2 sans changer de séquence de sonde.

Toutes TaqMan QSY les sondes QSY2 sont purifiées par HPLC et vérifiées par spectrométrie de masse afin d’assurer la reproductibilité de lot à lot entre lots. Thermo Fisher Scientific est un leader dans la fabrication de sondes qPCR depuis plus de 20 ans, avec une expertise en synthèse de sondes dans une installation certifiée 13485 ISO . TaqMan QSY et les sondes QSY2 peuvent être utilisées pour la détection de pathogènes viraux et microbiens dans des échantillons de recherche pour les besoins de santé et de développement biopharmaceutique.

Les caractéristiques des TaqMan QSY sondes QSY2 incluent :

  • Les nouvelles— TaqMan sondes QSY2 incluent les teintures reporter Cyanine 5 et Cyanine 5.5, ce qui permet maintenant de multiplexer jusqu’à six cibles
  • Une sensibilité accrue comparée aux sondes d’un autre fournisseur—de premier plan détecte plus précisément les cibles à faible abondance, les impuretés et les fluctuations de la bioproduction
  • Performance de multiplexage sans compromis—: utiliser QSY jusqu’à quatre cibles avec ABY, JUN, FAM, et VIC utiliser QSY2 pour le multiplexage des 5e et6e cibles avec Cyanine 5 et Cyanine 5,5
  • Une meilleure rétention des performances en augmentant—la performance constante du singleplex au 6-plex crée une expérience de développement des essais plus fluide
  • TaqMan QSY et les sondes QSY2 ont une plage dynamique plus grande comparée aux sondes d’un autre fournisseur—de premier plan, ce qui permet une détection plus précise d’une plus grande plage de concentrations d’analytes
  • Commencez rapidement—, les séquences de sondes BHQ peuvent être converties en QSY versions QSY2 sans besoin de refonte
  • Compatibles avec nos mixages maîtres et validés sur nos instruments—, augmentez la confiance dans la performance des sondes dans votre laboratoire afin d’aider vos produits à être commercialisés plus rapidement
  • Dans le cadre de l’écosystème Thermo Fisher Scientific—qPCR, nos équipes peuvent vous soutenir dans tous les aspects du flux de travail de la PCR en temps réel (qPCR)

Rendement
garanti La taille de l’unité que vous choisissez est basée sur la quantité minimale que nous livrerons, et non sur le montant de départ de la synthèse. Assurez-vous de prendre en compte le rendement garanti (quantité de sonde que vous recevez réellement) lors du calcul du prix par réaction.

Temps approximatifs des navires

  • 4 à 10 jours en Amérique du Nord
  • 5 à 10 jours en Europe

Étalonnage
Pour l’étalonnage de ABY, JUN, et Cyanine 5, la liste complète des plaques d’étalonnage pour 96 puits, 0,1 mL; 96-puits, 0,2 mL; et les formats de plaques à 384 puits se trouvent dans le Guide d’optimisation du multiplexage dans la section document. Pour la calibration de la cyanine 5.5, veuillez envoyer votre demande par courriel à specialty_oligos@thermofisher.com.

Nous offrons Applied Biosystems aussi des amorces personnalisées et d’autres types de TaqMan sondes.

Besoin d’un autre colorant ou d’une autre concentration, ou d’un lot plus grand? The TaqMan Custom Assay and Oligo Service offre des produits sur mesure que vous pouvez adapter à vos besoins expérimentaux.

Spécifications

3'Modification de l’amorce QSY 2
5'Modification de l’amorce Cyanine 5, Cyanine 5,5
Contenu et stockage 1 tube contenant une sonde à double marquage en solution ou séchée. Conserver à –15 °C à –25 °C.
Méthode de détection Exemple-échantillon
Forme Liquide ou séché
Format Tube
Méthode PCR qPCR
Vitesse de réaction Rapide
À utiliser avec (équipement) Système 7500, Système 7500 Rapide, Système 7900HT, , , Système 7, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex, QuantStudio 6 Pro, QuantStudio 7 Pro, QuantStudio™ 12k Flex ViiA™ StepOnePlus™ StepOne™
Modification de la sonde interne Aucun
Gamme de produit TaqMan
Type de produit Sonde QSY2
Méthode de purification HPLC
Quantité 50 000 pmole
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats