missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Curcumine, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18610083
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
500 g
25 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût en fibre
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18610083 25 kg Fût en fibre
18610080 10 g Bouteille en verre ambrée
18610082 25 g Bouteille en verre ambrée
18610081 100 g Bouteille en verre ambrée
18610084 500 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 18610083 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur C145225KGBL

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 458-37-7

Spécifications

Nom ou substance chimique Curcumin
CAS % maximal 1
Emballage Fût en fibre
Quantité 25 kg
Poids moléculaire (g/mol) 368.39
Niveau Réactif
Forme physique Crystalline Powder or Lumps

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.