missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Cubis II MTS Balance

Numéro de catalogue. 01288036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité d'absorption:
120 g
8200 g
Précision de lecture:
0.01
10 mg
Aperçu général:
Affichage MCA comprenant la fonctionnalité tactile, défilement, balayage avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers paquets QPapp pour des extensions logicielles optionnelles
Affichage MCE avec applications de pesée essentielles installées en usine
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité d'absorption Précision de lecture Aperçu général
01288036 120 g 0.01 Affichage MCA comprenant la fonctionnalité tactile, défilement, balayage avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers paquets QPapp pour des extensions logicielles optionnelles
01288034 8200 g 10 mg Affichage MCE avec applications de pesée essentielles installées en usine
01288035 8200 g 10 mg Affichage MCA comprenant la fonctionnalité tactile, défilement, balayage avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers paquets QPapp pour des extensions logicielles optionnelles
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 01288036 Fournisseur Sartorius Code fournisseur MCA125SUMTS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

La combinabilité de l’unité d’affichage, du module de pesée, du bouclier de tirage, des logiciels pour diverses applications et fonctions ainsi qu’une gamme complète d’accessoires permet l’adaptation individuelle de la Cubis™ balance II à toutes les tâches de pesée.

  • Performance de premier plan.
  • Système de pesée monolithique, capteurs climatiques intégrés, porte-échantillons individuels
  • Fonctionnement sans erreur.
  • Flux de travail QApp individuels, nivellement automatique motorisé
  • Le système Cubis™ de pesée modulaire II peut être configuré individuellement à partir de différents composants.

Spécifications

Type de connexion Connecteur D-sub, 9 broches
Aperçu général Affichage MCA comprenant la fonctionnalité tactile, défilement, balayage avec des applications de pesée essentielles installées en usine et divers paquets QPapp pour des extensions logicielles optionnelles
Capacité d'absorption 120 g
Type d’écran Écran tactile couleur
Précision de lecture 0.01
Matériau Acier inoxydable, aluminium, plastique, verre flotté Optiwhite
Modèle Cubis II MTS Balance
Temps de stabilisation 2 secondes
Catégorie Équilibre
Exigences électriques 00 à 240 VAC (±10%)
Légal pour le commerce Catégorie I
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats