Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ Capteurs
Description
Améliorez la fonctionnalité des Thermo Scientific™ Cryomed™ congélateurs à débit contrôlé avec ces capteurs CryoMed.
Caractéristiques :
- Capteurs thermocouples pour tubes cryogéniques, pailles de gaine et échantillons de fioles
- Inclut la prise mâle
Recommandé dans les domaines suivants :
Applications de gel à taux contrôlé
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Capteur thermocouple |
| Catégorie | Capteur thermocouple |
| Capacité (impériale) | 7,06 pi³. |
| Capacité (métrique) | 2 mL |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes cryo 1.2/2.0 dans CryoMed |
| Type de prise | Hommes |
| Capacité | Tube cryo, paille de gaine, flacon |