Learn More
Thermo Scientific™ CryoMed™ avec OPC UA, usage général
Description
Pour les clients en thérapie cellulaire et génique ainsi qu’en production de vaccins, le CryoMed avec OPC UA offre des résultats de congélation précis et répétables qui protègent les échantillons contre la congélation intracellulaire. Le CryoMed offre OPC des capacités de communication série UA (Ethernet), est certifié standard par l’usine, offre une traçabilité améliorée des données via une interface utilisateur à écran tactile et propose des profils de gel personnalisables tout en prenant en charge le 21 CFR partie 11 et GMP ses besoins.
Fonctionnement convivial avec une traçabilité des données améliorée
- L’affichage tactile intuitif permet une installation, un fonctionnement et une révision faciles d’une course figée
- OPC Protocole de communication série UA (ethernet)
- Certificats délivrés par l’usine
- Six profils de gel prédéfinis et espace pour jusqu’à 14 profils de gel personnalisés” définis “par l’utilisateur
- L’interface utilisateur intégrée à l’écran tactile enregistre les journaux d’utilisation et les événements pour répondre aux exigences du 21 CFR partie 11
- USB l’exportation de données des journaux d’exécution de fichiers .pdf prend en charge le 21 CFR partie 11
- Sécurité utilisateur : 3 niveaux d’accessibilité utilisateur
- “La fonction Run Last” permet d’exécuter le même profil consécutivement d’une simple pression sur un bouton
- Le logiciel d’interface PC offre des capacités d’opération à distance, de revue d’exécution et de création de profils personnalisés
Surveillance en temps réel pour la protection des échantillons
- Les températures de la chambre et de l’échantillon sont surveillées par des thermocouples de type T, éliminant ainsi le délai et offrant “une réactivité en temps” réel
- Alarmes standard pour alerter les utilisateurs en cas de défaillances de thermocouple, de dysfonctionnement du chauffage, de limites de température élevée/basse, de suivi de température, de panne de courant et de fin de fonctionnement
- Contacts d’alarme à distance
- Imprimante thermique optionnelle
Performance de température fiable pour une utilisation à haut débit
- Les électrovannes doubles sont conçues pour équilibrer le volume d’injection de LN2 afin d’assurer un contrôle précis de la température et accélérer le gel
- L’indicateur d’entretien préventif pour le remplacement du solénoïde LN2 limite les temps d’arrêt
- Contrôle de la température et uniformité obtenus grâce à un système de traitement de l’air et d’injection d’azote liquide
- Compatible avec les VHP techniques de nettoyage
- Mousse isolante écologique
- Acier inoxydable Type 304 avec finition extérieure en poudre
La garantie varie selon la région. Consultez votre représentant local pour plus d’informations.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Congélateur à débit contrôlé sans imprimante |
| Capacité (métrique) | 48 L |
| Plage de températures | -180 °C à +50 °C |
| Nb de portes | 1 |
| Matériau de la hotte | Acier inoxydable |
| Finition extérieure | Acier revêtu en poudre |
| Certifications/Conformité | EC |
| Modèle | Autonome |
| Affichage | Interface utilisateur à écran tactile |
| Garantie | La garantie varie selon la région. Communiquez avec votre représentant commercial local pour plus d’informations. |
| Afficher plus de résultats |