missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cresol Red TS, 0,04% (v/v), Ricca Chemical

Numéro de catalogue. R24500001A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
120 mL
500 mL
1 L
Emballage:
Bouteille en polyéthylène naturelle
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
R24500001A 1 L Bouteille en polyéthylène naturelle
24504 120 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
245016 500 mL Bouteille en polyéthylène naturelle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. R24500001A Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur R24500001A

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 62625-29-0 , 7732-18-5

Spécifications

Nom ou substance chimique Cresol Red
Nom Remarque Test Solution
CAS % minimum 98.0, 0.04
CAS % maximal 100.0, 0.04
Emballage Bouteille en polyéthylène naturelle
Couleur Rouge
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
Pourcentage de pureté 0.04% W/V
Niveau Indicateur