missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cresol Red Sodium Salt, TCI America™

Numéro de catalogue. S004625G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
S004625G 25 g
S00461G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. S004625G Fournisseur TCI America Code fournisseur S004625G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 62625-29-0
Formule moléculaire C21H18O5S
Numéro MDL MFCD00001618
Synonyme Sodium Cresol Red

Spécifications

Nom ou substance chimique Cresol Red Sodium Salt
Quantité 25 g
Forme physique Cristal/Poudre
Poids de formule 404.41