missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rouge de crésol (0,04% dans l’eau) [pour la détermination du pH], TCI America™

Numéro de catalogue. c0407500ml
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C0407500ML 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. C0407500ML Fournisseur TCI America Code fournisseur C0407500ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 62625-29-0
Numéro MDL MFCD00001618

Spécifications

Nom ou substance chimique Cresol Red (0.04% in Water) [for pH Determination]
Quantité 500 mL
Poids de formule 382.43