missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ CP-673451, 95%
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | CP-673451 |
| CAS | 343787-29-1 |
| Synonyme | 1-[2-[5-(2-Méthoxyétoxy)-1 H-benzimidazol-1-yl]-8-quinolinyl]-4-pipéridinamine |
| Quantité | 100 mg |
| Formule moléculaire | C24 H27 N5 O2 |
| Poids de formule | 417.51 |
| Forme physique | Solide |
| Type de produit | Réactif |
| Pureté | 95% |