missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
OHAUS Échelle expéditionnaire de la série Courier 7000
Description
- Conçu pour résister à une utilisation constante, des bureaux aux centres de distribution. Installation rapide avec connexion à des systèmes d’expédition comme UPS et FedEx.
- Application du géocode pour l’ajustement local de l’étalonnage.
- La pesée dynamique conserve les données de poids et les présente sur un grand écran rétroéclairé facilement accessible.
- Son mode Alerte Poids alerte les utilisateurs sur des paquets qui peuvent être trop lourds par rapport aux valeurs définies.
- Le Courier 7000 peut fonctionner avec USB une batterie de type C ou jetable.
- En option, Ethernet, deuxième RS232, Bluetooth/WiFi, écran à distance, boule et toit à rouleaux pour l’efficacité de la manutention des matériaux sont disponibles.
Spécifications
Spécifications
| Capacité d'absorption | 15 kg |
| Type d’écran | LCD |
| Précision de lecture | 5 g |
| Modèle | J-C71M15R |
| Catégorie | Échelle |
| Légal pour le commerce | Classe III |